Visuelle Farbkits, Carbonathärte, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
- Ergebnisse in ungefähr 5 Minuten
- Einfach zu verwenden
- Anwendungsgerechte Messbereiche
- Tragbar
- Eine Auswahl an kostengünstigen Nachfüllpackungen (RP) sind verfügbar
MQuant® titrimetrische und kolorimetrische Methoden:
Dieses Sortiment umfasst sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit ihrem breiten Spektrum an verfügbaren Testparametern sind diese Schnelltests die Methode der Wahl für Aquarien, Fischzucht, Gewässerökologie, Umwelt-, Kühl- und Kesselwasseranalyse.
** 1 Tropfen
Lieferumfang: Jedes Testkit enthält alle notwendigen Reagenzien, Reaktionsküvetten, eine Farbvergleichstabelle und eine ausführliche Gebrauchsanweisung.
Bitte beachten ** 1 Tropfen