Allzweckhandschuhe, Maxiflex Plus
Lieferant: TRENKA
34-844/10 34-844/11 34-844/7 34-844/8 34-844/9
112-2236EA 60.1 EUR
112-2236 112-2237 112-2229 112-2234 112-2235
Allzweckhandschuhe, Maxiflex Plus
Handschuhe
Nahtloser Strickhandschuh aus Nylon, mit atmungsaktiver Nitrilschaum-Teilbeschichtung.
  • Perfekte Passform bei hohem Tragekomfort
  • Mit genoppter Oberfläche für bessere Griffsicherheit
  • Waschbar bis 40 °C
  • Silikonfrei
Ideal für die Handhabung kleiner Gegenstände in Werkstätten, bei Montagearbeiten und in der Feinmechanik.
Zertifizierungen: EN 388 (4131)