Testsätze, Ozon-Test, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.00607.0001 1.00607.0002
1.00607.0001EA 111 EUR
1.00607.0001 1.00607.0002
Testsätze, Ozon-Test, Spectroquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request).
  • Highly stable, ready to use reagent mixtures in a user friendly design
  • Free selection of appropriate cell format according to the measuring range
  • Long shelf life up to 3 years - all at room temperature
  • Automatic selection of the correct method with help of AutoSelector barcode identification
Hinweis: Der in der Tabelle unten aufgeführte Messbereich bezieht sich auf die Prove und Nova Instrumente. Für einige Testsätze ist der Messbereich für die Spectroquant® Multy und Move 100 Geräte möglicherweise reduziert.