Labor-Thermometer, konformitätsbewertet, TFX 422C
Lieferant: EBRO
1340-5433 1340-5434
EBRO1340-5433EA 607 EUR
EBRO1340-5433 EBRO1340-5434
Labor-Thermometer, konformitätsbewertet, TFX 422C
Thermometer Digitalthermometer
Zur ultra genauen Temperaturüberwachung für den Einsatz in der Lebensmittelkontrolle und im Labor geeignet.
  • Robust und stoßfest
  • Funktionen: MIN/MAX und hold
  • Hohe Genauigkeit
  • Wasserdicht (IP 67)
  • Erhältlich mit 60-cm- oder 150-cm-Silikonkabel
Mit fest angeschlossenem PT1000-Fühler.
Zertifizierungen: DIN EN 13485. Konformitätsbescheinigung. Das Gerät wurde zusammen mit dem Lebensmittelüberwachungskoffer EB 4401 zertifiziert.