Digitalkameras, Moticam 1080 Serie
Lieferant: MOTIC
1100600100831
630-2722EA 1140 EUR
630-2722
Digitalkameras, Moticam 1080 Serie
Kameras
Hochauflösende Kameras für Stereo oder Verbundmikroskope.
  • Bildregion (ROI), Bildaufteilung, Erfassung und Aufzeichnung
  • Automatische oder manuelle Einstellung der Belichtungszeit
  • Software ermöglicht Bildbearbeitung, Kennzeichnung, Messung, Drucken, Speichern und per E-Mail versenden
  • Bildeinstellungsoptionen enthalten Sättigung, Kontrast und Schärfe
  • Zur Aufnahme von Standbildern oder Videos
Lieferumfang: Ausgestattet mit einer Maus, Kalibrierplatten, CCD-Linse und Adapter, Befestigungsmöglichkeiten, USB 2.0 und HDMI-Kabel.
Bitte beachten Das 1080 INT ist nur mit BA-Mikroskopen kompatibel.