Aktivkohle, Pulver USP

Lieferant: Spectrum Chemical

Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal

CA191-12KG CA191-2.5KG CA191-45KGBL CA191-500GM
SPCMCA191-12KGEA 4400 EUR
SPCMCA191-12KG SPCMCA191-2.5KG SPCMCA191-45KGBL SPCMCA191-500GM
Aktivkohle, Pulver USP
Aktivkohle

Form: Powder

Formel: C
Schmelzpunkt: 3550 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN-Nummer: 1362
ADR: 4.2,III
REACH-Nummer: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR