Calciumhydroxid, Pulver USP, Ph. Eur., BP, JP
Lieferant: Spectrum Chemical
Gefahr
CA150-12KG CA150-2.5KG CA150-45KGBL
SPCMCA150-12KGEA 936 EUR
SPCMCA150-12KG SPCMCA150-2.5KG SPCMCA150-45KGBL
Calciumhydroxid, Pulver USP, Ph. Eur., BP, JP
Calciumhydroxid
Kosher certified
Formel: Ca(OH)₂
Schmelzpunkt: 550 °C
Dichte: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010901
CAS-Nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN-Nummer: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 95% Min.