pH-Kombinationselektroden, sensION™+
Lieferant: Hach
LZW5014T97002 LZW5011T97002 LZW5010T97002 LZW5021T97002
HACHLZW5014T97002EA 400 EUR
HACHLZW5014T97002 662-1628 HACHLZW5010T97002 HACHLZW5021T97002
pH-Kombinationselektroden, sensION™+
Elektroden pH-Elektroden
3-in-1-pH-Kombinationselektroden mit eingebautem Temperatursensor.
  • 5010T und 5011T sind wartungsarme Elektroden für allgemeine Anwendungen
  • 5014T und 5021T sind Hochleistungs-Elektroden für spezielle oder schwierige Anwendungen
  • Für den Einsatz mit Hach Sension+ pH-Messgeräten
Lieferumfang: Lieferung mit Bedienungsanleitung. 5014T und 5021T werden außerdem mit 3,0 M KCl Elektrolyt-Nachfülllösung (30 ml) geliefert.