L(+)-Valin USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
V1005-1KG V1005-100GM V1005-20KGBL
SPCMV1005-1KGEA 849 EUR
SPCMV1005-1KG SPCMV1005-100GM SPCMV1005-20KGBL
L(+)-Valin USP
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 217
Schmelzpunkt: 86
Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064220
CAS-Nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.