10-Undecensäure USP
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Achtung
|
Synonyme:
Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
UN105-20LT
UN105-4LT
SPCMUN105-20LTEA
0
EUR
SPCMUN105-20LT
SPCMUN105-4LT
10-Undecensäure USP
Undec-10-enoic acid
Allergen statement (available upon request)
Formel:
C₁₁H₂₀O₂ Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 24 °C Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 146 °C |
MDL Number:
MFCD00004442 CAS-Nummer: 112-38-9 EINECS: 203-965-8 Merck Index: 12,09983 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 97% Min. |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...