L(-)-Tyrosin USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
T1153-25KGBL
T1153-50KGBL
T1153-5KG
T1153-100GM
SPCMT1153-25KGBLEA
0
EUR
SPCMT1153-25KGBL
SPCMT1153-50KGBL
SPCMT1153-5KG
SPCMT1153-100GM
L(-)-Tyrosin USP
L(-)-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 285 °C Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002606 CAS-Nummer: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 13,09907 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.5% Min. |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...