Stearinsäure, Pulver NF
Lieferant: Spectrum Chemical
ST110-12KG ST110-2.5KG ST110-45KGBL
SPCMST110-12KGEA 1240 EUR
SPCMST110-12KG SPCMST110-2.5KG SPCMST110-45KGBL
Stearinsäure, Pulver NF
Stearinsäure
Form: Powder
Formel: C₁₈H₃₆O₂
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 196 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002752
CAS-Nummer: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=b53ff33f46eb3558f286c08be23286aab54dce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 40% Min.