Sorbitanmonooleat NF
Lieferant: Spectrum Chemical
SPA83-200LTBL SPA83-20LT SPA83-4LTGL
SPCMSPA83-200LTBLEA 7150 EUR
SPCMSPA83-200LTBL SPCMSPA83-20LT SPCMSPA83-4LTGL
Sorbitanmonooleat NF
Sorbitanmonooleat
Formel: C₂₄H₄₄O₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00080948
CAS-Nummer: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 72% Min.