Natriumacetat Trihydrat, körnig USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme:
Acetic acid sodium salt trihydrate
SO105-100KGBL
SO105-12KG
SO105-2.5KG
SO105-50KGBL
SPCMSO105-100KGBLEA
3050
EUR
SPCMSO105-100KGBL
SPCMSO105-12KG
SPCMSO105-2.5KG
SPCMSO105-50KGBL
Natriumacetat Trihydrat, körnig USP
Natriumacetat Trihydrat
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Formel:
H₃CCOONa·3H₂O Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 58 °C Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00071557 CAS-Nummer: 6131-90-4 EINECS: 204-823-8 Merck Index: 13,08642 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99% Min. |