tri-Kaliumcitrat Monohydrat 99,0-100,5%, körnig USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
PO175-12KGPL PO175-2.5KGPL
SPCMPO175-12KGPLEA 1160 EUR
SPCMPO175-12KGPL SPCMPO175-2.5KGPL
tri-Kaliumcitrat Monohydrat 99,0-100,5%, körnig USP
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Form: Granular
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Molekulargewicht: 324.41 g/mol
Schmelzpunkt: 230
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150442
CAS-Nummer: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.