Aluminiumchlorid Hexahydrat USP
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
AL225-12KG AL225-2.5KG AL225-25KGBL AL225-50KGBL
SPCMAL225-12KGEA 2600 EUR
SPCMAL225-12KG SPCMAL225-2.5KG SPCMAL225-25KGBL SPCMAL225-50KGBL
Aluminiumchlorid Hexahydrat USP
Aluminiumchlorid Hexahydrat
Formel: AlCl₃·6H₂O
Schmelzpunkt: ∼100 °C
Dichte: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149134
CAS-Nummer: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 95% Min.