Polysorbat 60 NF
Lieferant: Spectrum Chemical
PO136-200LTBL PO136-20LT PO136-4LTGL
SPCMPO136-200LTBLEA 8100 EUR
SPCMPO136-200LTBL SPCMPO136-20LT SPCMPO136-4LTGL
Polysorbat 60 NF
Polysorbat 60
Formel: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01780110
CAS-Nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4