L-α-Phenylalanin USP
Lieferant: Spectrum Chemical
P1582-1KG P1582-50KGBL P1582-5KGBL
SPCMP1582-1KGEA 3260 EUR
SPCMP1582-1KG SPCMP1582-50KGBL SPCMP1582-5KGBL
L-α-Phenylalanin USP
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173 °C
Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.5% Min.