Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 40,000 USP (K30)
Lieferant: Spectrum Chemical
P1454-50KGBL P1454-5KG P1454-12KGBL
SPCMP1454-50KGBLEA 0 EUR
SPCMP1454-50KGBL SPCMP1454-5KG SPCMP1454-12KGBL
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 40,000 USP (K30)
Polyvinylpyrrolidon
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8