Agar, körnig NF
Lieferant: Spectrum Chemical
AG105-2.5KG
AG105-50KGBL
SPCMAG105-2.5KGEA
1280
EUR
SPCMAG105-2.5KG
SPCMAG105-50KGBL
Agar, körnig NF
Agar
Form: Granular
Schmelzpunkt:
90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081288 CAS-Nummer: 9002-18-0 EINECS: 232-658-1 Merck Index: 13,00184 |