Mangan(II)sulfat Monohydrat, Pulver USP
Lieferant: Spectrum Chemical
|
Achtung
|
M1114-12KG
M1114-2.5KG
M1114-50KGBL
SPCMM1114-12KGEA
1540
EUR
SPCMM1114-12KG
SPCMM1114-2.5KG
SPCMM1114-50KGBL
Mangan(II)sulfat Monohydrat, Pulver USP
Mangan(II)sulfat Monohydrat
Form: Powder
Formel:
MnSO₄·1H₂O Schmelzpunkt: 700 °C Dichte: 2,95 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00149159 CAS-Nummer: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05763 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98% Min. |