L(+)-Leucin USP
Lieferant: Spectrum Chemical
L1202-1KG
L1202-25KGBL
L1202-5KG
SPCML1202-1KGEA
516
EUR
SPCML1202-1KG
SPCML1202-25KGBL
SPCML1202-5KG
L(+)-Leucin USP
L(+)-Leucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Schmelzpunkt: 300 °C Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002617 CAS-Nummer: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Merck Index: 14,05451 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.5% Min. |