Guanidiniumchlorid ≥99%, BiotechGrade
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
GU103-2.5KG GU103-50KGBL
SPCMGU103-2.5KGEA 2380 EUR
SPCMGU103-2.5KG SPCMGU103-50KGBL
Guanidiniumchlorid ≥99%, BiotechGrade
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Schmelzpunkt: 185 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.