EDTA Dikaliumsalz Dihydrat ≥99%, Reagenzqualität
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Titriplex® Potassium salt, Ethylenediaminetetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, Edetic acid dipotassium salt dihydrate, Dipotassium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid dipotassium salt dihydrate, EDTA dipotassium dihydrate, Potassium 2,2'-((2-(bis(carboxymethyl)amino)ethyl)azanediyl)diacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt
E1042-12KG E1042-2.5KG E1042-50KGBL
SPCME1042-12KGEA 1950 EUR
SPCME1042-12KG SPCME1042-2.5KG SPCME1042-50KGBL
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat ≥99%, Reagenzqualität
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Molekulargewicht: 404.46 g/mol
Schmelzpunkt: 272
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.