Diethylenglycolmonoethylether
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, Di(ethylene glycol) ethyl ether, Diethylene Glycol Monoethyl Ether
E1022-200LTBL E1022-20LTMT
SPCME1022-200LTBLEA 6030 EUR
SPCME1022-200LTBL SPCME1022-20LTMT
Diethylenglycolmonoethylether
Diethylenglycolmonoethylether
BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 197 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002872
CAS-Nummer: 111-90-0
EINECS: 203-919-7
REACH-Nummer: 01-2119475105-42
Merck Index: 13,01809
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.