L(+)-Cystein
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
CY110-1KG CY110-25KGBL CY110-50KGBL
SPCMCY110-1KGEA 1230 EUR
SPCMCY110-1KG SPCMCY110-25KGBL SPCMCY110-50KGBL
L(+)-Cystein
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1.523 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064306
CAS-Nummer: 52-90-4
EINECS: 200-158-2
Merck Index: 13,02810
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.