Creatin (N-Amidinosarkosin) Monohydrat
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Creatine Hydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid monohydrate, Creatine monohydrate, 2-(1-Methylguanidino)acetic acid hydrate, N-Amidinosarcosine monydrate
CR105-12KGBL CR105-1KGBL CR105-50KGBL
SPCMCR105-12KGBLEA 3490 EUR
SPCMCR105-12KGBL SPCMCR105-1KGBL SPCMCR105-50KGBL
Creatin (N-Amidinosarkosin) Monohydrat
Creatin (N-Amidinosarkosin) Monohydrat
Formel: C₄H₉N₃O₂·1H₂O
MDL Number: MFCD00071582
CAS-Nummer: 6020-87-7
EINECS: 200-306-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.