DL-Kampfer (synthetisch) USP

Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung

Synonyme: (±)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, DL-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (±)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone

CA185-110LBBL CA185-2.5KG CA185-25KGBL
SPCMCA185-110LBBLEA 6830 EUR
SPCMCA185-110LBBL SPCMCA185-2.5KG SPCMCA185-25KGBL
DL-Kampfer (synthetisch) USP
DL-Kampfer

BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)

Formel: C₁₀H₁₆O
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼180 °C
Dichte: 0.992 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074738
CAS-Nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN-Nummer: 2717
ADR: 4.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR