1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat ≥98,0% NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Achtung
Synonyme: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
CH122-12KGBL CH122-2.5KG CH122-50KGBL
SPCMCH122-12KGBLEA 0 EUR
SPCMCH122-12KGBL SPCMCH122-2.5KG SPCMCH122-50KGBL
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat ≥98,0% NF
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol Hemihydrat
Formel: C₈H₁₆Cl₆O₃
Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179352
CAS-Nummer: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98% Min.