1-Hexadecanol NF
Lieferant: Spectrum Chemical
Synonyme: Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
CE120-12KG CE120-2.5KG
SPCMCE120-12KGEA 1680 EUR
SPCMCE120-12KG SPCMCE120-2.5KG
1-Hexadecanol NF
1-Hexadecanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Siedepunkt: 305…330 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46…52 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004760
CAS-Nummer: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 13,02037
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 90% Min.