1-(2-Piperidinyl)methanamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Piperidylmethylamine
L20122.06 L20122.14
L20122.06EA 48.1 EUR
L20122.06 L20122.14
1-(2-Piperidinyl)methanamin 98%
2-(Aminomethyl)piperidine
Purity: 98% CAS No.: 22990-77-8 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4850 Boiling Point: 63-66°/12mm Beilstein Reference: 102994 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00129011
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 63…66 °C (12 mmHg)
Dichte: 0.942
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00129011
CAS-Nummer: 22990-77-8
EINECS: 245-371-1
ADR: 8,III