Hafnium(IV)-trifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoromethanesulphonic acid Hafnium(IV) salt, Hafnium(IV) Triflate
L19688.06 L19688.14
L19688.06EA 116 EUR
L19688.06 L19688.14
Hafnium(IV)-trifluormethansulfonat 98%
Hafnium(IV) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 161337-67-3 Molecular Formula: C4F12HfO12S4 Formula Weight: 774.75 Melting Point: 350° MDL No.: MFCD01321255
Formel: CHF₃O₃S
Schmelzpunkt: >350 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321255
CAS-Nummer: 161337-67-3