Amberlite® IRA-900 (Cl) Ionenaustauscher
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Amberlite®, IRA-900 chloride form, Amberlite® IRA-900
L19567.30
L19567.0B
L19567.30EA
52.2
EUR
L19567.30
L19567.0B
Amberlite® IRA-900 (Cl) Ionenaustauscher
Amberlite® IRA-900 (Cl)
CAS No.: 9050-97-9
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00132712
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00132712 CAS-Nummer: 9050-97-9 Merck Index: 14,382 |