Boc-Thz-OH 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Boc-L-thiazolidine-4-carboxylic acid
L19488.03 L19488.06
L19488.03EA 48 EUR
L19488.03 L19488.06
Boc-Thz-OH 98%
Boc-Thz-OH
Purity: 98% CAS No.: 51077-16-8 Molecular Formula: C9H15NO4S Formula Weight: 233.28 Melting Point: ca 133° dec. Beilstein Reference: 6686084 Optical Rotation: -113° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00077002
Formel: C₉H₁₅NO₄S
Molekulargewicht: 233.282 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 133 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077002
CAS-Nummer: 51077-16-8