Ethyl-4-acetylbutyrate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-Acetylbutyrate
L17848.22 L17848.06 L17848.14
L17848.22EA 348 EUR
L17848.22 L17848.06 L17848.14
Ethyl-4-acetylbutyrate 97%
Ethyl-4-acetylbutyrate
Purity: 97% CAS No.: 13984-57-1 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 69°(156°F) Refractive Index: 1.4275 Boiling Point: 65°/0.76mm Beilstein Reference: 1762625 MDL No.: MFCD00009213
Formel: C₈H₁₄O₃
Siedepunkt: 65 °C (0.76 mmHg)
Dichte: 0.989
Flammpunkt: 69 °C (156 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009213
CAS-Nummer: 13984-57-1
EINECS: 237-776-7