7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L17800.06 L17800.03
L17800.06EA 325 EUR
L17800.06 L17800.03
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline ≥98%
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Purity: 98+% CAS No.: 223671-15-6 Molecular Formula: C9H6BrNO Formula Weight: 224.06 Melting Point: 248-250° Beilstein Reference: 8405244 MDL No.: MFCD02093963
Formel: C₉H₆BrNO
Schmelzpunkt: 248…250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093963
CAS-Nummer: 223671-15-6