1-(Phenylsulphonyl)indole 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 1-(Phenylsulphonyl)-1H-indole
L17566.03 L17566.06
L17566.03EA 25 EUR
L17566.03 L17566.06
1-(Phenylsulphonyl)indole 98%
1-(Phenylsulphonyl)indole
Purity: 98% CAS No.: 40899-71-6 Molecular Formula: C14H11NO2S Formula Weight: 257.31 Melting Point: 77-79° Boiling Point: 192°/3mm Beilstein Reference: 1286712 MDL No.: MFCD00134318
Formel: C₁₄H₁₁NO₂S
Molekulargewicht: 257.31 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134318
CAS-Nummer: 40899-71-6