α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
L16878.03 L16878.06
L16878.03EA 36.7 EUR
L16878.03 L16878.06
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 1737-26-4 Molecular Formula: C9H9F3O Formula Weight: 190.17 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4580 Boiling Point: 62-63°/0.5mm Beilstein Reference: 2257808 MDL No.: MFCD00039618
Formel: C₉H₉F₃O
Siedepunkt: 62…63 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1.237
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039618
CAS-Nummer: 1737-26-4