Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L16469.03
L16469.06
L16469.03EA
31.9
EUR
L16469.03
L16469.06
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Purity: 97%
CAS No.: 377-71-9
Molecular Formula: C8H10F4O4
Formula Weight: 246.16
Refractive Index: 1.3680
Boiling Point: 78°/5mm
Beilstein Reference: 1798175
MDL No.: MFCD00015155
Formel:
C₈H₁₀F₄O₄ Siedepunkt: 78 °C (5 mmHg) Dichte: 1.273 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015155 CAS-Nummer: 377-71-9 EINECS: 206-821-2 |