5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L16391.06 L16391.14
L16391.06EA 73.1 EUR
L16391.06 L16391.14
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 99%
5-Nitro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Purity: 99% CAS No.: 93-84-5 Molecular Formula: C7H5N3O3 Formula Weight: 179.14 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 171386 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00220274
Formel: C₇H₅N₃O₃
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00220274
CAS-Nummer: 93-84-5
EINECS: 202-282-2
ADR: 6.1,III