Diethylentriamin-pentaessigsäure-dianhydrid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: DTPA Dianhydride, DTPA anhydride, N,N-Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]glycine
L15178.03 L15178.06
L15178.03EA 59.1 EUR
L15178.03 L15178.06
Diethylentriamin-pentaessigsäure-dianhydrid 95%
Diethylenetriaminepentaacetic dianhydride
Purity: 95% CAS No.: 23911-26-4 Molecular Formula: C14H19N3O8 Formula Weight: 357.32 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 1230954 MDL No.: MFCD00010697
Formel: C₁₄H₁₉N₃O₈
Schmelzpunkt: ∼ 190 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010697
CAS-Nummer: 23911-26-4