3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisochromene-1,3,8,10-tetraone, Pigment Red 224, PTCDA
L14370.09
L14370.18
L14370.09EA
26.3
EUR
L14370.09
L14370.18
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Purity: 98%
CAS No.: 128-69-8
Molecular Formula: C24H8O6
Formula Weight: 392.32
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₂₄H₈O₆ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006916 CAS-Nummer: 128-69-8 EINECS: 204-905-3 |