3-(3-Pyridinyl)propansäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Pyridinepropionic Acid, 3-Pyridinepropionic acid
L14007.06 L14007.14
L14007.06EA 79.3 EUR
L14007.06 L14007.14
3-(3-Pyridinyl)propansäure 97%
3-(3-Pyridyl)propionic acid
Purity: 97% CAS No.: 3724-19-4 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 156-159° Beilstein Reference: 122232 MDL No.: MFCD00274197
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274197
CAS-Nummer: 3724-19-4