(+)-Menthyl acetate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (+)-Acetoxy-p-menthane
L13987.03 L13987.MD
L13987.03EA 82.4 EUR
L13987.03 L13987.MD
(+)-Menthyl acetate 99%
(+)-Menthyl acetate
Purity: 99% CAS No.: 5157-89-1 Molecular Formula: C12H22O2 Formula Weight: 198.31 Flash Point: 77°(170°F) Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 229-230° Beilstein Reference: 1909419 Optical Rotation: +80.5° (c=8 in benzene) MDL No.: MFCD00062977
Formel: C₁₂H₂₂O₂
Siedepunkt: 229…230 °C
Dichte: 0.925
Flammpunkt: 77 °C (170 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062977
CAS-Nummer: 5157-89-1