5(6)-Carboxyfluorescein Gemisch aus Isomeren 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
L13439.03 L13439.MD
L13439.03EA 121 EUR
L13439.03 L13439.MD
5(6)-Carboxyfluorescein Gemisch aus Isomeren 97%
5(6)-Carboxyfluorescein
Purity: 97% CAS No.: 72088-94-9 Molecular Formula: C21H12O7 Formula Weight: 376.32 Melting Point: ca 300° MDL No.: MFCD00151081
Formel: C₂₁H₁₂O₇
Schmelzpunkt: ∼ 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151081
CAS-Nummer: 72088-94-9
EINECS: 276-331-1