Cyclopropanemethylamine hydrochloride 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L13353.03 L13353.06
L13353.03EA 48.5 EUR
L13353.03 L13353.06
Cyclopropanemethylamine hydrochloride 98%
Cyclopropanemethylamine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 7252-53-1 Molecular Formula: C4H9N.HCl Formula Weight: 107.58 Melting Point: 202-205° Beilstein Reference: 3906936 MDL No.: MFCD00012544
Formel: C₄H₉N·HCl
Schmelzpunkt: 202…205 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012544
CAS-Nummer: 7252-53-1
EINECS: 230-668-0