Allyl vinyl ether 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilised with potassium hydroxide 0.1%
L13320.09 L13320.18
L13320.09EA 104 EUR
L13320.09 L13320.18
Allyl vinyl ether 95% stabilisiert
Allyl vinyl ether
Stab. with 0.1% potassium hydroxide
Purity: 95% CAS No.: 3917-15-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4120 Odour: Characteristic Boiling Point: 65-68° Beilstein Reference: 1697665 UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00039827
Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 65…68 °C
Dichte: 0.781
Flammpunkt: <–5 °C (23 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039827
CAS-Nummer: 3917-15-5
EINECS: 223-482-6
UN-Nummer: 3271
ADR: 3,II