cis-1,4-Diacetoxy-2-buten 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
cis-2-Butene-1,4-diol Diacetate, (Z)-But-2-ene-1,4-diyl diacetate
L13024.09
L13024.18
L13024.09EA
50.9
EUR
L13024.09
L13024.18
cis-1,4-Diacetoxy-2-buten 96%
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Purity: 96%
CAS No.: 25260-60-0
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₂O₄ Molekulargewicht: 172.18 g/mol Siedepunkt: 120…121 °C (18 mmHg) Dichte: 1.090 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00059339 CAS-Nummer: 25260-60-0 |