3-(Methoxycarbonyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L12992.03 L12992.06
L12992.03EA 21.4 EUR
L12992.03 L12992.06
3-(Methoxycarbonyl)benzoesäure 97%
Methyl hydrogen isophthalate
Purity: 97% CAS No.: 1877-71-0 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 193-194° Beilstein Reference: 2048750 MDL No.: MFCD00029972
Formel: C₉H₈O₄
Schmelzpunkt: 193…194 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00029972
CAS-Nummer: 1877-71-0