4-Acryloylmorpholine ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Stab. with 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 5117-12-4
Molecular Formula: C7H11NO2
Formula Weight: 141.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 127°(260°F)
Refractive Index: 1.5090
Melting Point: -8°
Boiling Point: 158°/50mm
Beilstein Reference: 119302
MDL No.: MFCD00047413
Formel:
C₇H₁₁NO₂ Siedepunkt: 158 °C (50 mmHg) Schmelzpunkt: –8 °C Dichte: 1.120 Flammpunkt: 127 °C (260 °F) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00047413 CAS-Nummer: 5117-12-4 EINECS: 418-140-1 |